Merck
BDPH9BCD7301
Bide Pharmatech
Ethyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7301 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-15-11(14)10-5-7-3-4-8(13)6-9(7)12-10/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Inchi Key
FVMVBNSCNRLYIJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)