Merck
BDPH9BCD7331
Bide Pharmatech
(2-Bromothiazol-5-yl)methanamine
Synonim(y):
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H5N2Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7331 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H,1,6H2
Inchi Key
JZLXHPPZGZESTM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)