Merck
BDPH9BCD73D5
Bide Pharmatech
(5-Bromo-2-chloropyridin-3-yl)methanol
Synonim(y):
(5-bromo-2-chloro-3-pyridinyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O1N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.47
MDL number:
Produkt BDPH9BCD73D5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-5-1-4(3-10)6(8)9-2-5/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
ZZGSPGXWLOYKFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)