Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD73DA

Bide Pharmatech

1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepane-5-carboxylic acid

Synonim(y):

1-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-diazepane-5-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD73DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H20O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD73DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-4-8(9(14)15)12-5-7-13/h8,12H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)

Inchi Key

OUSYNRPMPAVSRQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów