Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD73FF

Bide Pharmatech

2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid

Synonim(y):

2-(3-methoxyphenoxy)propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD73FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD73FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-4-8(6-9)13-2/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)

Inchi Key

QAVOEPJGKZAZIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów