Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD747A

Bide Pharmatech

2-Amino-5-fluoro-3-methoxy-benzoic acid

Synonim(y):

2-amino-5-fluoro-3-methoxybenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O3N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD747A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H8FNO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)

Inchi Key

WCQCRQDEAFXOES-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white to gray solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów