Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD74FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD74FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H23N3O3/c1-16(2,3)22-15(21)19-10-8-18(9-11-19)14(20)12-4-6-13(17)7-5-12/h4-7H,8-11,17H2,1-3H3
Inchi Key
PCJKGZGOTDJFBX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to Yellow to Brown Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
