Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD751B

Bide Pharmatech

4,4'-([1,2,5]Thiadiazolo[3,4-c]pyridine-4,7-diyl)dibenzaldehyde

Synonim(y):

4,4'-([1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine-4,7-diyl)dibenzaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H11O2N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCD751B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H11N3O2S/c23-10-12-1-5-14(6-2-12)16-9-20-17(19-18(16)21-25-22-19)15-7-3-13(11-24)4-8-15/h1-11H

Inchi Key

SDULRKVMCJLTDI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów