Merck
BDPH9BCD75CE
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Synonim(y):
ethyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H9O2N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD75CE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-2-12-7(11)5-10-4-6(8)3-9-10/h3-4H,2,5H2,1H3
Inchi Key
ILVAPGLHLXVJIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)