Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD767E

Bide Pharmatech

2,3,6-Trichloropyridine

Synonim(y):

2,3,6-trichloropyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H2N1Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD767E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H

Inchi Key

GPAKJVMKNDXBHH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow - Greyish yellow red

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów