Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD76D4

Bide Pharmatech

6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[de]isochromene-1,3-dione

Synonim(y):

6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H17O5B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD76D4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H17BO5/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)13-9-8-12-14-10(13)6-5-7-11(14)15(20)22-16(12)21/h5-9H,1-4H3

Inchi Key

IMJFXTLOXFNONV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów