Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD76D9

Bide Pharmatech

1-Bromo-5-methylisoquinoline

Synonim(y):

1-bromo-5-methylisoquinoline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
MDL number:
Produkt BDPH9BCD76D9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8BrN/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-12-10(9)11/h2-6H,1H3

Inchi Key

MMXZWXWTKIXVDT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów