Merck
BDPH9BCD76E2
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Synonim(y):
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD76E2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
OCTPYXPSXKTDIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)