Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD78DC

Bide Pharmatech

2-Propoxybenzoic acid

Synonim(y):

2-propoxybenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD78DC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)

Inchi Key

OXOWWPXTTOCKKU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów