Merck
BDPH9BCD795E
Bide Pharmatech
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Synonim(y):
4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8N3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD795E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8F3N3/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)8-5-15-16-9(8)14/h1-5H,(H3,14,15,16)
Inchi Key
CKHMZPKSCCBXJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)