Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD7AFA

Bide Pharmatech

2-(Dodecylthio)ethanol

Synonim(y):

2-(dodecylsulfanyl)ethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H30O1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.46
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7AFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H30OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3

Inchi Key

ZPIRWAHWDCHWLM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or Solid or Semi-solid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów