Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD7B8A

Bide Pharmatech

Methyl 3-bromoquinoline-8-carboxylate

Synonim(y):

methyl 3-bromoquinoline-8-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD7B8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H8O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7B8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)9-4-2-3-7-5-8(12)6-13-10(7)9/h2-6H,1H3

Inchi Key

PZHVPZTVAAZWDM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów