Merck
BDPH9BCD7C8E
Bide Pharmatech
6-Amino-4-methylpyridin-3-ol
Synonim(y):
6-amino-4-methyl-3-pyridinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7C8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-2-6(7)8-3-5(4)9/h2-3,9H,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
VELRMXJVDKFEAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)