Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD7CCF

Bide Pharmatech

Methyl 3-amino-5-(hydroxymethyl)benzoate

Synonim(y):

methyl 3-amino-5-(hydroxymethyl)benzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7CCF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)7-2-6(5-11)3-8(10)4-7/h2-4,11H,5,10H2,1H3

Inchi Key

MOYDZZVEYJZZGZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów