Merck
BDPH9BCD7E2C
Bide Pharmatech
N-(2-Aminophenyl)-4-butylcyclohexane-1-carboxamide
Synonim(y):
N-(2-aminophenyl)-4-butylcyclohexanecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H26O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.41
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7E2C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H26N2O/c1-2-3-6-13-9-11-14(12-10-13)17(20)19-16-8-5-4-7-15(16)18/h4-5,7-8,13-14H,2-3,6,9-12,18H2,1H3,(H,19,20)
Inchi Key
QOQHHFPRLKZQLQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)