Merck
BDPH9BCD7E95
Bide Pharmatech
4,5-Dimethyl-1H-imidazol-2-amine
Synonim(y):
4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7E95 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N3/c1-3-4(2)8-5(6)7-3/h1-2H3,(H3,6,7,8)
Inchi Key
JUWWVCSNLLWQBL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)