Merck
BDPH9BCD7EA2
Bide Pharmatech
8-(3-Oxocyclopentyl)-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Synonim(y):
8-(3-oxocyclopentyl)-1,3-dipropyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H22O3N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7EA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H22N4O3/c1-3-7-19-14-12(15(22)20(8-4-2)16(19)23)17-13(18-14)10-5-6-11(21)9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Inchi Key
RUHGOZFOVBMWOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)