Merck
BDPH9BCD7ECF
Bide Pharmatech
6-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Synonim(y):
6-bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7ECF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-4-3-8-10-6(4)9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Inchi Key
GRLXWXRTASHOBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)