Merck
BDPH9BCD7EF7
Bide Pharmatech
tert-Butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-indolinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H28O4N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7EF7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H28BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-8-9-14(12-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-9,12H,10-11H2,1-7H3
Inchi Key
QPJZARVRVXOYNV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)