Produkt BDPH9BCD7FCF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H14/c1-2-6-14(7-3-1)15-10-11-19-17(12-15)13-16-8-4-5-9-18(16)19/h1-12H,13H2
Inchi Key
MHVNUMRNTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?