Merck
BDPH9BCD80E2
Bide Pharmatech
3-Amino-N-methylbenzamide
Synonim(y):
3-amino-N-methylbenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD80E2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PYDQTASEULDNRL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)