Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD810F

Bide Pharmatech

tert-Butyl (1-(4-(aminomethyl)phenyl)ethyl)carbamate

Synonim(y):

tert-butyl 1-[4-(aminomethyl)phenyl]ethylcarbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H22O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCD810F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H22N2O2/c1-10(16-13(17)18-14(2,3)4)12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8,10H,9,15H2,1-4H3,(H,16,17)

Inchi Key

BLDKWHXLDRAEJG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów