Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD81A2

Bide Pharmatech

2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol

Synonim(y):

2-(trifluoromethyl)-3-pyridinol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H4O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD81A2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5-4(11)2-1-3-10-5/h1-3,11H

Inchi Key

GRBFIRPGPOFDKK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów