Merck
BDPH9BCD8396
Bide Pharmatech
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Synonim(y):
2-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7O1N1Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.06
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H7BrF3NO/c10-5-8(15)14-7-3-1-6(2-4-7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Inchi Key
FEOPWEWRBFPVKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)