Merck
BDPH9BCD856A
Bide Pharmatech
2-(5-Fluoropyridin-2-yl)propanenitrile
Synonim(y):
2-(5-fluoropyridin-2-yl)propanenitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD856A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7FN2/c1-6(4-10)8-3-2-7(9)5-11-8/h2-3,5-6H,1H3
Inchi Key
WHULKHBFLQLDJQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)