Merck
BDPH9BCD85BA
Bide Pharmatech
(4-(Triphenylsilyl)phenyl)boronic acid
Synonim(y):
4-(triphenylsilyl)phenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H21O2B1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.33
MDL number:
Produkt BDPH9BCD85BA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H21BO2Si/c26-25(27)20-16-18-24(19-17-20)28(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-19,26-27H
Inchi Key
PMOBXFBCSAQLOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)