Merck
BDPH9BCD8907
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Synonim(y):
ethyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O2N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8907 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)6-3-4-7(13-5-6)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
NRFRJTLIEGYCOA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)