Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD89BF

Bide Pharmatech

2-(Oxiran-2-yl)ethan-1-ol

Synonim(y):

2-(2-oxiranyl)ethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCD89BF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2

Inchi Key

AVSUMWIDHQEMPD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów