Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD89DA

Bide Pharmatech

(2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine

Synonim(y):

[2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6N1Cl2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD89DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6Cl2F3N/c9-6-2-1-5(8(11,12)13)7(10)4(6)3-14/h1-2H,3,14H2

Inchi Key

NDXOPDUEXPJASP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów