Merck
BDPH9BCD89F2
Bide Pharmatech
2-(4-Hydroxyphenyl)-N-methylacetamide
Synonim(y):
2-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD89F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10-9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
Inchi Key
DVYKQANXDBJSGF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)