Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8A48

Bide Pharmatech

2-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile

Synonim(y):

hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD8A48 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A48 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)8(14)5-13/h1-4,8,14H

Inchi Key

NYWXAQVYSYFVIG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów