Merck
BDPH9BCD8A4E
Bide Pharmatech
2-Methyl-1-pyrroline
Synonim(y):
5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD8A4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h3,6H,2,4H2,1H3
Inchi Key
MUUWQYQRBFVTIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
signalword
Danger
pictograms
FlameExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)