Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8A52

Bide Pharmatech

3-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride

Synonim(y):

3-bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD8A52 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H3O2Cl1Br1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A52 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)12(8,10)11/h1-3H

Inchi Key

HCIVRVSTKMVMGM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów