Merck
BDPH9BCD8A7D
Bide Pharmatech
1-(Bromoethynyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonim(y):
1-(bromoethynyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H4Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A7D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H4BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H
Inchi Key
FQCMLRXZSBFXQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)