Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8A84

Bide Pharmatech

Chlorocyclohexane

Synonim(y):

chlorocyclohexane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD8A84 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H11Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A84 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2

Inchi Key

UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów