Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8A91

Bide Pharmatech

1,4-Di-tert-butyl-2,5-dimethoxybenzene

Synonim(y):

1,4-ditert-butyl-2,5-dimethoxybenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD8A91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A91 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C16H26O2/c1-15(2,3)11-9-14(18-8)12(16(4,5)6)10-13(11)17-7/h9-10H,1-8H3

Inchi Key

ATGCJUULFWEWPY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów