Merck
BDPH9BCD8A99
Bide Pharmatech
6-Bromo-1H-indazol-4-amine
Synonim(y):
6-bromo-1H-indazol-4-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.05
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8A99 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
JORDVWJEXMDSBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)