Merck
BDPH9BCD8B4E
Bide Pharmatech
Diethyl octylphosphonate
Synonim(y):
diethyl octylphosphonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H27O3P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8B4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H27O3P/c1-4-7-8-9-10-11-12-16(13,14-5-2)15-6-3/h4-12H2,1-3H3
Inchi Key
MVDVRXOWIPONFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)