Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8B5D

Bide Pharmatech

1-Boc-3-Fmoc-amino-3-piperidinecarboxylic acid

Synonim(y):

1-(tert-butoxycarbonyl)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-piperidinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C26H30O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.53
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8B5D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-8-13-26(16-28,22(29)30)27-23(31)33-15-21-19-11-6-4-9-17(19)18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-12,21H,8,13-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)

Inchi Key

VXJHDZRKJBBFKW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów