Przejdź do
BDPH9BCD8C7F
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-(piperidin-1-yl)propan-1-one
Synonim(y):
1-(3-bromopropanoyl)piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H14O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.11
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H14BrNO/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-7H2
Inchi Key
QLCFKORONJMTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)