Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8CB7

Bide Pharmatech

5-Chloro-4-methylthiophene carboxylic acid

Synonim(y):

5-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8CB7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(6(8)9)10-5(3)7/h2H,1H3,(H,8,9)

Inchi Key

DFFITKIQYSTVPF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów