Merck
BDPH9BCD8D1F
Bide Pharmatech
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoimidazole
Synonim(y):
6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6N3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8D1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H3,12,13,14)
Inchi Key
CKIJAMRTNUPVAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)