Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD8D74

Bide Pharmatech

(2S,2'S,2''S)-3,3',3''-((Nitrilotris(methylene))tris(benzene-3,1-diyl))tris(2-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanoic acid) tetrahydrochloride

Synonim(y):

3,3',3''-((nitrilotris(methylene))tris(benzene-3,1-diyl))tris(2-(pyrrolidin-3-yl)propanoic acid) tetrahydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9BCD8D74 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C42H54N4O6.4ClH/c47-40(48)37(34-10-13-43-22-34)19-28-4-1-7-31(16-28)25-46(26-32-8-2-5-29(17-32)20-38(41(49)50)35-11-14-44-23-35)27-33-9-3-6-30(18-33)21-39(42(51)52)36-12-15-45-24-36;;;;/h1-9,16-18,34-39,43-45H,10-15,19-27H2,(H,47,48)(H,49,50)(H,51,52);4*1H

Inchi Key

AUDVDLFTWNDUJS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów