Przejdź do
BDPH9BCD8E0E
Bide Pharmatech
4-(Azepan-1-yl)aniline hydrochloride
Synonim(y):
4-(1-azepanyl)aniline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.75
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c13-11-5-7-12(8-6-11)14-9-3-1-2-4-10-14;/h5-8H,1-4,9-10,13H2;1H
Inchi Key
OSRAHLUZNPXHKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)