Merck
BDPH9BCD8E4E
Bide Pharmatech
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Synonim(y):
6-bromo[1,8]naphthyridin-2-ylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6N3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8E4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-3-5-1-2-7(10)12-8(5)11-4-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
PEDHUXRIIJIMDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)